DNP-PEG4-acid FRET quencher precursor
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2022
AATB2022EA 131 EUR InStock
AATB2022
DNP-PEG4-acid FRET quencher precursor
DNP-PEG4-acid
Compared to the commonly used DNP-X acid (#2020), DNP-PEG4 acid has much better water solubility.
  • FRET probe precursor
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₁₀
Numéro MDL: MFCD13184986
Numéro CAS: 858126-76-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11e047a35d4aa681d427a87bf133007439a73d4f&vid=279fbea93e3ad324b3e0c02896ebc0393eb21c64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité