DNP-PEG4-NHS ester FRET quencher precursor
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 1-((2,4-dinitrophenyl)amino)-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
2023
AATB2023EA 137 EUR InStock
AATB2023
DNP-PEG4-NHS ester FRET quencher precursor
DNP-PEG4-NHS ester
Compared to the commonly used DNP-X SE (#2021), DNP-PEG4 NHS ester has much better water solubility.
  • FRET probe precursor
Formule: C₂₁H₂₈N₄O₁₂
MW: 528,467 g/mol
Numéro MDL: MFCD13184987
Numéro CAS: 858126-78-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62a674a9619fd8d3d62d645af6ad61a9762e7eb5&vid=62a5082235ab7e1c785c572a771b33912f67aeeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité