Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DNP maleimide FRET quencher precursor

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

2026
AATB2026EA 307 EUR InStock
AATB2026
DNP maleimide FRET quencher precursor
DNP maleimide
A thiol-reactive building block for developing a probe that can be recognized by anti-DNP antibodies; Also an excellent thiol-reactive FRET quencher paired with Trp or Tyr.

  • FRET probe precursor


MW: 306,23 g/mol
Numéro CAS: 62024-74-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79123f58bdbd9a30a01e9275680a83ef326efeea&vid=47fee2c8bbfa38ac44474f320dd73b80ad9d3515&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité