Native 2',3'-cGAMP (from Mammalian cells), Cy5®
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20318
AATB20318EA 1310 EUR InStock
AATB20318
Native 2',3'-cGAMP (from Mammalian cells), Cy5®
Protéines et Peptides
2',3'-cGAMP or cGAMP (Cyclic guanosine monophosphate"adenosine monophosphate) is produced in mammalian cells by cGAS (cGAMP synthase) from ATP and GTP upon cytosolic DNA stimulation.
  • Essential component of intracellular signaling
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité