2’,3’-cGAMP-iFluor 647 conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20322
AATB20322EA 1330 EUR InStock
AATB20322
2’,3’-cGAMP-iFluor 647 conjugate
2’,3’-cGAMP-iFluor 647
iFluor® 647-labeled cGAMP provides an excellent fluorescent probe for developing fluorescence-based assays and tests for detecting cGAMP or monitoring its activity.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité