2’,3’-cGAMP-DBCO conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20330
AATB20330EA 1330 EUR InStock
AATB20330
2’,3’-cGAMP-DBCO conjugate
2’,3’-cGAMP-DBCO
DBCO (dibenzocyclooctyne) click chemistry is a bioconjugation technique used to covalently attach molecules to biological targets, such as proteins, peptides, and nucleic acids.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité