2’,3’-cGAMP azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20332
AATB20332EA 1330 EUR InStock
AATB20332
2’,3’-cGAMP azide
2’,3’-cGAMP azide
2’,3’-cGAMP azide is an excellent reagent to conjugate 2’,3’-cGAMP to alkyne-modified biological targets, such as proteins, peptides, and nucleic acids.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité