Furaptra (Mag-Fura-2) tetrapotassium salt magnesium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
20383
AATB20383EA 295 EUR InStock
AATB20383
Furaptra (Mag-Fura-2) tetrapotassium salt magnesium indicator
Furaptra (Mag-Fura-2) tetrapotassium salt
Mag-Fura-2, AM is an intracellular magnesium indicator that is ratiometric and UV light-excitable.
  • Cell-permeable
  • Useful for both magnesium and high-concentration calcium detection
Formule: C₁₈H₁₀K₄N₂O₁₁
Numéro CAS: 132319-57-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9ab0647ee52816c9cbb614b092b425a071f5e3&vid=4dfc984e8bf7c174f76bc1a3e5773b2fa2653277&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité