Mag-Fluo-4 potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
20400
AATB20400EA 221 EUR InStock
AATB20400
Mag-Fluo-4 potassium salt
Mag-Fluo-4 potassium salt
The cell-impermeant Mag-Fluo-4 is an analog of Fluo-4 with a Kd for Mg ion of 4.7 mM and a Kd for Ca ion of 22 µM, making it useful as an intracellular Mg ion indicator as well as a low-affinity Ca ion indicator.
  • Suitable for either mg or ca detection
  • Steady signal
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité