Mag-Fluo-4 AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20401
AATB20401EA 230 EUR InStock
AATB20401
Mag-Fluo-4 AM
Mag-Fluo-4 AM
The cell-permeant Mag-Fluo-4 AM is an analog of Fluo-4 AM with a Kd for Mg ion of 4.7 mM and a Kd for Ca ion of 22 µM, making it useful as an intracellular Mg ion indicator as well as a low-affinity Ca ion indicator.
  • Suitable for either mg or ca detection
  • Steady signal
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 817,65 g/mol
Numéro CAS: 1097709-31-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité