Mag-520™ potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20404
AATB20404EA 460 EUR InStock
AATB20404
Mag-520™ potassium salt
Mag-520™ potassium salt
A vast majority of the existing magnesium ion indicators are based on tricarboxylate APTRA chelator derived from the popular tetracarboxylate BAPTA calcium ion chelator.
  • Higher sensitivity
  • Specific to intracellular calcium
  • Steady signal
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 511,51 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité