Cal-500™ AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20412
AATB20412EA 307 EUR InStock
AATB20412
Cal-500™ AM
Cal-500™ AM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Higher sensitivity
  • Specific to intracellular calcium
  • Steady signal
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 1019,92 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité