Native Dextran (from Eukaryotic cells), Rhodamine 2
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20451
AATB20451EA 590 EUR InStock
AATB20451
Native Dextran (from Eukaryotic cells), Rhodamine 2
Protéines et Peptides
Dextran-conjugated calcium indicators are stably retained within neurons.
  • Well-retained in neurons
  • 10000 mw
  • Useful for in vivo imaging
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité