Cal-670™-Dextran conjugate, M.W. 10000
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20457
AATB20457EA 775 EUR InStock
AATB20457
Cal-670™-Dextran conjugate, M.W. 10000
Cal-670™-Dextran
Cal-670™ is a near infrared (NIR) calcium indicator with maximum emission at ~675 nm.
  • Stable for 12 months
  • Kd ~853 nM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité