Tide Quencher™ 2WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2050
AATB2050EA 307 EUR InStock
AATB2050
Tide Quencher™ 2WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 2WS acid
TQ2WS is designed to be a superior quencher to FAM, HEX, TET, JOE, TF2 and rhodamine 6G.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a73fa7fc728a211558ae9d063219f7431da5843&vid=a5a485ff19a3991cd9e72824d2607a239f700646&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité