Cal Green™ 1 hexapotassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20500
AATB20500EA 230 EUR InStock
AATB20500
Cal Green™ 1 hexapotassium salt
Cal Green™ 1 hexapotassium salt
Cal Green™ 1 (AAT Bioquest) is the same molecule to Calcium Green-1 (Invitrogen).
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 1147,18 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité