OG488 BAPTA-1 hexapotassium salt Cell impermeant [equivalent to Oregon Green® 488 BAPTA-1, hexapotassium salt]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20506
AATB20506EA 295 EUR InStock
AATB20506
OG488 BAPTA-1 hexapotassium salt Cell impermeant [equivalent to Oregon Green® 488 BAPTA-1, hexapotassium salt]
OG488 BAPTA-1 hexapotassium salt
OG488 BAPTA -1 is the same molecule of Oregon Green 488 BAPTA-1.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité