Cal-630™-Dextran conjugate, M.W. 10,000
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20546
AATB20546EA 460 EUR InStock
AATB20546
Cal-630™-Dextran conjugate, M.W. 10,000
Cal-630™-Dextran
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Improved sensitivity
  • Improved calcium response
  • Long-wavelength emission
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 11000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité