Fluo-5F AM Cell permeant
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20560
AATB20560EA 307 EUR InStock
AATB20560
Fluo-5F AM Cell permeant
Fluo-5F AM
Fluo-5F is an analog of Fluo-4 with lower calcium-binding affinity (Kd = ~2.3 µM), making it suitable for detecting intracellular calcium levels in the range of 1 µM to 1 mM that would saturate the response of Fluo-4.
  • Improved sensitivity
  • Improved calcium response
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 1100,91 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité