Tide Quencher™ 2WS maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2059
AATB2059EA 295 EUR InStock
AATB2059
Tide Quencher™ 2WS maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 2WS maleimide
TQ2WS is designed to be a superior quencher to FAM, HEX, TET, JOE, TF2 and rhodamine 6G.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33c2beb56726c0bec87264e7bd19b8d2a2ebc3c4&vid=c05148dce560b499507dcae6233214f22bc3b086&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité