Dextran, M.W. 3,000 Cal-520™ labelled
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20600
AATB20600EA 295 EUR InStock
AATB20600
Dextran, M.W. 3,000 Cal-520™ labelled
Dextran
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-retained in neurons
  • 3000 mw
  • Useful for in vivo imaging
From Eukaryotic cells.
Attention: For research use only.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité