Cal-520L®/Cy5-Dextran conjugate, M.W. 10,000, RatioWorks™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20603
AATB20603EA 769 EUR InStock
AATB20603
Cal-520L®/Cy5-Dextran conjugate, M.W. 10,000, RatioWorks™
Cal-520L®/Cy5-Dextran
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Improved sensitivity
  • Compatible with hts filters
  • Ratiometric detection
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 12000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité