Dextran, M.W. 10,000 Cal-520®/zFluor 647™ labelled, RatioWorks™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
20604
AATB20604EA 683 EUR InStock
AATB20604
Dextran, M.W. 10,000 Cal-520®/zFluor 647™ labelled, RatioWorks™
Dextran
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-retained in cells
  • 10000 MW
  • Useful for in vivo imaging
  • Ratiometric imaging
From Eukaryotic cells.
Attention: For research use only.
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité