Native Biotin (from Eukaryotic cells), Cal-520®
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20605
AATB20605EA 460 EUR InStock
AATB20605
Native Biotin (from Eukaryotic cells), Cal-520®
Protéines et Peptides
Biotin and biocytin bind with high affinity to both avidins and streptavidins.
  • High specificity
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité