Cal-520® NHS Ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20609
AATB20609EA 614 EUR InStock
AATB20609
Cal-520® NHS Ester
Cal-520® NHS Ester
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Steady signal
  • Improved photostability
Attention: For research use only.
MW: 1048,9 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité