Tide Quencher™ 4WS amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2061
AATB2061EA 307 EUR InStock
AATB2061
Tide Quencher™ 4WS amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 4WS amine
TQ4WS is designed to be a superior quencher to ROX, TF4 and Texas Red®.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45c7dfb95d61d0246a82680a322c4dbb1f6df887&vid=f7903229177928d832742a895e4c588e234264f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité