Cal-520® amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20612
AATB20612EA 619 EUR InStock
AATB20612
Cal-520® amine
Cal-520® amine
Cal-520® amine is an excellent building block that can be readily used to prepare a calcium-sensitive bioconjugate for monitoring calcium change spatially for a specific target.
  • Stable for 12 months
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité