Tide Quencher™ 4 CPG 500 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2062
AATB2062EA 262 EUR InStock
AATB2062
Tide Quencher™ 4 CPG 500 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 4 CPG
TQ4 is designed to be a superior quencher to ROX, TF4 and Texas Red®.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité