Tide Quencher™ 4WS maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2064
AATB2064EA 442 EUR InStock
AATB2064
Tide Quencher™ 4WS maleimide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 4WS maleimide
TQ4WS is designed to be a superior quencher to ROX, TF4 and Texas Red®.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=623a7860953202aadde0ddfcb2f22d329cb2b5ce&vid=dae9d0c266140bd8b9feb34479a61fdcbce19fdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité