Calbryte™ 520 potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
20657
AATB20657EA 991 EUR InStock
AATB20657
Calbryte™ 520 potassium salt
Calbryte™ 520 potassium salt
Calbryte™ 520 is a new generation of fluorescent indicator for calcium measurements; its greatly improved signal-to-noise ratio and better intracellular retention properties make Calbryte™ 520 the most robust calcium indicator.
  • Stable for 12 months
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité