Tide Quencher™ 4WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2069
AATB2069EA 442 EUR InStock
AATB2069
Tide Quencher™ 4WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 4WS alkyne
TQ4WS is designed to be a superior quencher to ROX, TF4, iFluor® 594, Alexa Fluor® 594 and Texas Red®.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bb5096a77894c834dea3ecd2d092e2ff4f32d39&vid=66efbe97b6f3e7fda7875633f4a5d2ad17e99749&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité