4WS-DBCO [TQ4WS-DBCO], Tide Quencher™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2070
AATB2070EA 429 EUR InStock
AATB2070
4WS-DBCO [TQ4WS-DBCO], Tide Quencher™
4WS-DBCO [TQ4WS-DBCO]
TQ4WS is designed to be a superior quencher to ROX, TF4, iFluor® 594, Alexa Fluor® 594 and Texas Red®.
  • Stable for 12 months
  • Optimized for FRET applications
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité