Tide Quencher™ 5WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2075
AATB2075EA 295 EUR InStock
AATB2075
Tide Quencher™ 5WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 5WS acid
TQ5WS is designed to be a superior quencher to Cy5, TF5 and Cy5.5.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e4a193fc3e6d320773b395ae03f8ad78a527fa0&vid=8857d838ff1e98111e01e7602cf52013055ab9eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité