Tide Quencher™ 5 CPG 1000 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2078
AATB2078EA 262 EUR InStock
AATB2078
Tide Quencher™ 5 CPG 1000 Å, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 5 CPG
TQ5 is designed to be a superior quencher to Cy5, TF5 and Cy5.5.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité