Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein DNA sequencing terminator building block

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

208
AATB208EA 307 EUR InStock
AATB208
6-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein DNA sequencing terminator building block
6-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein
6-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein is a key building block for developing Big Dye DNA sequencing terminators.


MW: 441,82 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e73ecb6e78483343480b9a29adb1e02c341358&vid=b275c09a0c62a6aaa0923a91c8025f638a32f969&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité