Tide Quencher™ 5WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2081
AATB2081EA 295 EUR InStock
AATB2081
Tide Quencher™ 5WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 5WS succinimidyl ester
TQ5WS is designed to be a superior quencher to Cy5, TF5 and Cy5.5.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf95d9f6911e0aa5934d31fc80decdb1c386a924&vid=061ff59ff2aaad4c56d27888321671db8c2c378e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité