Tide Quencher™ 5WS azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2082
AATB2082EA 460 EUR InStock
AATB2082
Tide Quencher™ 5WS azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 5WS azide
TQ5WS is designed to be a superior quencher to Cy5, TF5 and Cy5.5.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 958,02 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3be4ecc1070454ac11f81d37272218d79c0967de&vid=14e78fc50e33caba3eedfc67889ba44d4a29674b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité