Tide Quencher™ 5WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ5WS alkyne
2083
AATB2083EA 460 EUR InStock
AATB2083
Tide Quencher™ 5WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 5WS alkyne
TQ5WS is designed to be a superior quencher to Cy5, TF5 and Cy5.5.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 927,06 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72bf3d500ad5b10ec32bdae1705119cccf8383d0&vid=cbab305dac3446cabb2a58aa793c2735b37db35f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité