6-HEX acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST
209
AATB209EA 271 EUR InStock
AATB209
6-HEX acid
6-HEX acid
6-HEX is a fluorophore that is widely used in nucleic acid sequencing and related research.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité