Tide Quencher™ 6WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ6WS acid
2090
AATB2090EA 460 EUR InStock
AATB2090
Tide Quencher™ 6WS acid, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 6WS acid
TQ6WS is designed to be a superior quencher to Cy5.5, TF6 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 939,03 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f254cc8af0aea1ed80f1c869b1b03272c1cbe7&vid=ce9717f9a8ee69cb2686270d6989244c9228127d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité