Tide Quencher™ 6WS amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
2091
AATB2091EA 442 EUR InStock
AATB2091
Tide Quencher™ 6WS amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 6WS amine
TQ6WS is designed to be a superior quencher to Cy5.5, TF6 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b373a811385ca336cbfd385e02b037afd2552e8&vid=bf0d9516c7429d8f8a03d9f5e32f540012722cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité