Tide Quencher™ 6WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ6WS SE
2096
AATB2096EA 307 EUR InStock
AATB2096
Tide Quencher™ 6WS succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 6WS succinimidyl ester
TQ6WS is designed to be a superior quencher to Cy5.5, TF6 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 1023,27 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97b39f1e6f6f31e965822c9b353769e2a154918f&vid=f9db8900df07bb6e2912a44a4f7da19adda57f34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité