Tide Quencher™ 6WS azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ6WS azide
2097
AATB2097EA 460 EUR InStock
AATB2097
Tide Quencher™ 6WS azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 6WS azide
TQ6WS is designed to be a superior quencher to Cy5.5, TF6 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 1007,11 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63f3146d939ef97263b24e13268cb6cdcf3e442f&vid=4a0db730bef94dab83447c6e5d91a210ca4705ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité