Tide Quencher™ 6WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2098
AATB2098EA 442 EUR InStock
AATB2098
Tide Quencher™ 6WS alkyne, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 6WS alkyne
TQ6WS is designed to be a superior quencher to Cy5.5, TF6 and Alexa Fluor 680.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4946554fa19df73a155e2bd8c24cd5de3189524b&vid=a6cb98d47a33d4964510c8d48023166eb51cf3fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité