Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20999
AATB20999EA 146 EUR InStock
AATB20999
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt ≥95%
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt
NAADP is a calcium mobilizing agent.
Formule: C₂₁H₂₃N₆Na₄O₁₈P₃
Numéro MDL: MFCD00274064
Numéro CAS: 5502-96-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité