BAPTA-AM ≥95%, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21002
AATB21002EA 146 EUR InStock
AATB21002
BAPTA-AM ≥95%, Qualité ultra pure
BAPTA-AM
BAPTA AM is cell-permeable version of BAPTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid), a cell-permeable calcium chelator.
Formule: C₃₄H₄₀N₂O₁₈
Numéro MDL: MFCD00036696
Numéro CAS: 126150-97-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité