BAPTA tetrapotassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: BAPTA 4K, 1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt, Potassium 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
21003
AATB21003EA 120 EUR InStock
AATB21003
BAPTA tetrapotassium salt
BAPTA tetrapotassium salt
BAPTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid) is a water-soluble and cell-impermeable calcium chelator.
Formule: C₂₂H₂₀N₂O₁₀K₄
MW: 628,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070080
Numéro CAS: 73630-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité