EGTA, AM 10 mM calcium chelator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21006
AATB21006EA 221 EUR InStock
AATB21006
EGTA, AM 10 mM calcium chelator
EGTA, AM
EGTA AM is cell-permeable version of EGTA (ethylene glycol tetraacetic acid), a cell-permeable calcium chelator.
  • High selectivity
  • Cell permeable
Formule: C₂₆H₄₀N₂O₁₈
Numéro CAS: 99590-86-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da83144da75fbc1b56b44de4405fec9eeadbb881&vid=bfeae64a18f09426198fa5402570e8137b2bec53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité