EGTA-Na4 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21007
AATB21007EA 115 EUR InStock
AATB21007
EGTA-Na4 ≥95%
EGTA-Na4
EGTA (1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid) is a water-soluble and cell-impermeable calcium chelator.
Formule: C₁₄H₂₀N₂Na₄O₁₀
Numéro MDL: MFCD00274420
Numéro CAS: 13368-13-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité