FLUO-3 pentapotassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21017
AATB21017EA 230 EUR InStock
AATB21017
FLUO-3 pentapotassium salt
FLUO-3 pentapotassium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-cited
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
Formule: C₃₆H₂₅Cl₂K₅N₂O₁₃
MW: 960 g/mol
Numéro CAS: 134907-84-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité